Documenti fondamentali
GERPN6101M
Hybond blotting paper
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Materiali
cellulose
sheets membrane
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN6101M
Parametri
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore
0.39 mm
Grammatura
97 g/m2
Descrizione generale
0.39 mm pure cellulose blotting paper for gel electrophoresis applications
Caratteristiche e vantaggi
  • Research laboratory blotting pager for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
  • Recommended for use with all Hybond blotting membranes.
  • High purity and uniformity ensures consistent and reproducible results.
  • Pure Cellulose Grade, NA.39-mm thick paper with medium wet strength and smooth surface.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)