GE80-1106-91
Glass Plates
U-frame, H × W × D 125 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80110691
Alt. × largh. × prof.
125 mm × 260 mm × 1 mm
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-1106-91 | 4061821190338 |