GE28-9180-06
PD MultiTrap™ G-25
Cytiva 28-9180-06
Sinonimo/i:
G-25 MultiTrap, MultiTrap G-25
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene and polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9180-06
Condizioni di stoccaggio
dry media
Misura
127.8 mm × 85.5 mm × 30.6 mm
Volume d’esercizio
70—130 μL
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
>50 μm (dry)
85-260 μm
Dimensione pori
MWCO
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
2-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Convenient and fast small-scale cleanup of proteins and other large biomolecules (>5000 Mr) with high reproducibility well-to-well and plate-to-plate.
- Range of applications such as desalting, buffer exchange, and removal of low-molecular weight compounds.
- High desalting capacity.
- Suitable for manual use as well as for automation together with robotic systems.
- Sample preparation in the range of 70 to 130 μl without sample dilution.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protocolli
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.