GE28-4058-44
HiTrap® Capto™ Adhere
Cytiva 28-4058-44, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4058-44
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
working range
3-12(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Protocolli
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.