Documenti fondamentali
GE18117263
Fingertight Connector 1/16" Male
ÄKTA®express, Cytiva 18117263
About This Item
Codice UNSPSC:
41115705
NACRES:
NB.43
Materiali
black PEEK
Caratteristiche
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA®express
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 18117263
Compatibilità
For use with: Tubing O.D. 1/16"
Note legali
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)