Documenti fondamentali
GBL664273
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 1.6 mm, (No adhesive)
Sinonimo/i:
silicone sheet
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiali
clear silicon
Caratteristiche
(No adhesive)
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 664273
Lungh. × largh.
180 mm × 130 mm
Spessore
1.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
Note legali
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL664273-5EA4061832400099