GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Sinonimo/i:
slide holder, slide module
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 246870
Dimens. esterne
85.3 mm × 127.5 mm
Colore
none
Categorie correlate
Descrizione generale
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Note legali
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL246870-1EA | 4061832390901 |