G9420
GNF-2
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-[6-[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C18H13F3N4O2/c19-18(20,21)27-14-6-4-13(5-7-14)25-16-9-15(23-10-24-16)11-2-1-3-12(8-11)17(22)26/h1-10H,(H2,22,26)(H,23,24,25)
WEVYNIUIFUYDGI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to Abl for your research needs.