G7670
Anti-GRK2 antibody, Mouse monoclonal
clone 3A10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-β-ARK1, Anti-BARK1, Anti-G Protein-dependent receptor kinase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract from rat osteosarcoma (ROS)
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Adrbk1(25238)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3