G6919
Anti-G9a Methyltransferase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAT8, Anti-G9a/NG36, Anti-NG36
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 293-T cell extracts
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of 293-T cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemical analysis (IHC)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)