G5537
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, 70-140 units/mg protein
Sinonimo/i:
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
70-140 units/mg protein
Composizione
Protein, 30-70% biuret
Attività estranea
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.