G5376
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal barium salt
Sinonimo/i:
3,3-Diethoxy-1,2-propanediol 1-phosphate barium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impurezze
<2.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Cationi in tracce
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.