G5038
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-GAD 65
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (5-22) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, pig, monkey
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using tissue sections of rat pancreas.
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)