G3150
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105312
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Livello qualitativo
Misura
8 cm × 10 cm
Confezionamento
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Compatibilità
for polyacrylamide gels
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)