G1013
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)cc2ccccc12
InChI
1S/C19H26N6O3.ClH/c1-28-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)24-18(27)15(25-17(26)11-20)7-4-8-23-19(21)22;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,20H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)(H4,21,22,23);1H
ZMJQLLSJSFQLTM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?