F9926
FIM-1
≥99% purity (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-[3-(3-[2,5-Dihydro-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-dioxo-1H-pyrrol-3-yl]-1H-indol-1-yl)propyl]-3′,6′-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1[3H],9′-[9H]xanthene]-5-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
FIM-1,
Saggio
≥99% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
red
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
εmax
81.8 at 486 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cn1c(cc2ccccc12)C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(CCCNC(=O)c5ccc6c(c5)C(=O)OC67c8ccc(O)cc8Oc9cc(O)ccc79)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C45H32N4O8/c1-48-34-9-4-2-7-24(34)20-36(48)40-39(42(53)47-43(40)54)30-23-49(35-10-5-3-8-28(30)35)18-6-17-46-41(52)25-11-14-31-29(19-25)44(55)57-45(31)32-15-12-26(50)21-37(32)56-38-22-27(51)13-16-33(38)45/h2-5,7-16,19-23,50-51H,6,17-18H2,1H3,(H,46,52)(H,47,53,54)
WZJAWTNAOLZZOO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)