EPM1324-9909
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1324-9909 (NA)
Misura
76 cm × 46 cm
Capacità
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Categorie correlate
Descrizione generale
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EPM1324-9909-1EA | 4061835088416 |