EPM1231-9930
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 3100 Water Bath Shaker
universal, interchangeable
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
interchangeable
universal
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1231-9930 (NA)
Lungh. × largh.
30.5 cm × 42 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EPM1231-9930-1EA | 4061835088300 |