EPK0641-1880
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (2 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)