EP6337000027
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus X2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 110 V, 50/60 Hz (US)
Sinonimo/i:
dry bath, heat block
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6337000027 (US)
Parametri
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
tecniche
PCR: suitable
Largh. × prof. × alt.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
Peso
11 kg
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)