EP6001050010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 37 (37 x 1)
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001050010 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
Capacità
(max box size (mm): 86 x 128)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)