Documenti fondamentali
EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920748009 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)