EP5910762003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 9 mL tubes
fpr 17.5x100 mm round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910762003
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)