EP5910709005
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 17.5x100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
Holds 9 mL tubes
for 17.5x100 mm round-bottom tubes
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910709005
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 400 mL round bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5910709005-2EA |