Documenti fondamentali
EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810718007
Parametri
4,000 max. RCF (3,220 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)