Documenti fondamentali
EP5702762008
Eppendorf® 2 Rectangular Buckets
volume (90 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
for rotor A-4-38
Produttore/marchio commerciale
5702762008
Eppendorf® 5702762008
Eppendorf®
tecniche
centrifugation: suitable
Volume
(90 mL)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)