Documenti fondamentali
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702704008
Parametri
4,400 max. RCF (2,750 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrizione generale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)