Documenti fondamentali
EP5490048008
Eppendorf® Fixed-Angle Rotor F-45-22-17
to hold, 22 x 5 mL conical tubes, used with Concentrator Plus
Sinonimo/i:
Centrifuge rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
Caratteristiche
to hold 22 x 5 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490048008
Compatibilità
used with Concentrator Plus
Descrizione generale
Rotor F-45-22-17, 22 places for 5 mL conical tubes
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
Max. load: 22 x 5,0 mLTube Options: Snap caps and screw capsTube diameter: 17 mmTube height: 59.4 mm - 67.4 mmMax. g-force (rcf): 242 × gMax. rotational speed (rpm): 1,400 rpmMax. load per bore: 10 g (tube and sample)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)