EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490043006 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)