Documenti fondamentali
EP5418707005
Eppendorf® Rotor FA-45-18-11
incl. lid, aerosol tight
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. lid, aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5418707005
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5418/5418R 
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)