Documenti fondamentali
EP4966505007
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 195-350 mm, for 2/5/10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
adjustable
for 2/5/10 mL
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4966505007
Lunghezza
195-350 mm
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)