Documenti fondamentali
EP4960800023
Eppendorf® Tube holder for Varispenser 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Sinonimo/i:
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Descrizione
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
for Varispenser®25 mL/100 mL
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4960800023 (Global)
Descrizione generale
Bottle-top dispensers with PTFE valve blocks and pistons and a Pt-lr spring borosilicate ball valve for high resistance to aggressive chemicals. Modular construction for simple cleaning and maintenance.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)