EP022822228
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-6-30, (6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 6 x 15 mL conical tubes
to hold 6 x 29.5x116-123 mm tubes
to hold 6 x 50 mL conical tubes
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822228 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)