EP022822101
Rotor Spacer
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prodotti consigliati
Caratteristiche
required for stacking rotors Eppendorf® F-45-72-8 and F-45-48-11 rotors
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822101
tecniche
centrifugation: suitable
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)