Key Documents
EP022654101
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, FA-45-24-11-HS, 5430/5430R, aluminum, PTFE-coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Materiali
PTFE-coated
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654101
Compatibilità
5430/5430R
FA-45-24-11-HS
Descrizione generale
Rotor lid for FA-45-24-11-HS, aerosol-tight, aluminum, PTFE coated, for Centrifuge 5430/5430R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG