Documenti fondamentali
EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiali:
flat bottom clear wells
white polypropylene
Misura:
384 wells
Sterilità:
sterile; autoclaved
sterile
Materiali
flat bottom clear wells
white polypropylene
Sterilità
sterile; autoclaved
sterile
Confezionamento
pkg of 80 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030622103
tecniche
PCR: suitable
Misura
384 wells
Descrizione generale
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)