EP0030128524
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
green plate, conical bottom green wells, pkg of 25 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom green wells
green plate
polypropylene
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030128524
tecniche
PCR: suitable
Misura
384 wells
Volume massimo del pozzetto
40 μm
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030128524-25EA | 4022536207629 |