EP0030122704
Eppendorf® Screw Caps for 25 & 50 mL Conical Tubes
PCR clean, non-sterile, pack of 10 × 50 ea
Sinonimo/i:
Screw Caps for tubes, Screw covers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
PCR clean
Confezionamento
pack of 10 × 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122704
Compatibilità
suitable for PCR
Categorie correlate
Applicazioni
PCR
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)