EP0030078500
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.®
PCR clean, sterile, tip volume × L 0.1-10 μL × 34 mm, dark gray tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
Caratteristiche
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
Confezionamento
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030078500
Volume × Lungh. dei puntali
0.1-10 μL × 34 mm
Colore
dark gray tip
Tipo di binding
low binding surface
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Batch certified
- Defined flow dynamics
- Low wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)