EMU210991
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hras1
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GATTGGCAGCCGCTGTAGAAGCTATGACAGAATACAAGCTTGTGGTGGTGGGCGCTGGAGGCGTGGGAAAGAGTGCCCTGACCATCCAGCTGATCCAGAACCACTTTGTGGACGAGTATGATCCCACTATAGAGGACTCCTACCGGAAACAGGTGGTCATTGATGGGGAGACATGTCTACTGGACATCTTAGACACAGCAGGTCAAGAAGAGTATAGTGCCATGCGGGACCAGTACATGCGCACAGGGGAGGGCTTCCTCTGTGTATTTGCCATCAACAACACCAAGTCCTTCGAGGACATCCATCAGTACA
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... HRAS1(15461) , Hras1(15461)