EMU082871
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sp4
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTGAACGCACCATTGAAGAACCACAGACACCTGCTGCTACTGAGTCTGAAGCCCAGAGCTCCAGCCAGCTTCAGTCCAACGGAATTCAGAATGCACAAGACCAGTCAAATTCCCTTCAACAAGTACAGATTGTAGGCCAGCCTATCCTGCAGCAAATCCAGATCCAGCAGCCTCAGCAGCAGATTATTCAAGCTATCCCACCACAGTCATTTCAGCTCCAGTCAGGGCAGACAATTCAGACCATCCAGCAGCAGCCTTTGCAGAATGTTCAACTTCAAGCAGTAAACCCGACTCAGGTACTTATCAGGGCTCCAACTTTAACACCTTCAGGGCAAATCAGCTGGCAAACTGTCCAGGTCCAGAATATTCAAAGTCTTTCAAATTTGCAAGTTCAGAATGCTGGGTTATCCCAGCAGTTAACCATCACCCCAGTGTCTTCAAGTGGTGGCACAACTCTTGCTCAGATTGCTCCTGTGGCTGTT
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... SP4(20688) , Sp4(20688)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)