EMU068571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tpx2
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGAGCGAATCAAGCAACATCCCAAGAACCAGGAAGAGTATAAGGAAGTGAACTTCATGTCTGAACTTCGGAAGCATTCTTCCACGCCTGCCCGAGGAACCAGAGGATGCACTATCATTAAGCCTTTCAACCTGTCCAAAGGGAAGAAAAGAACATTTGATGAAGCAGCTTCTACGTATGTGCCCATTGCACAGCAGGTTGAAGCCTTCCACAAACGAACCCCCAATAGATACCATCTGAGGAACAAGAAGGACGAGAGCTTGTTACCCTCCAAATCTGTGAACAAGATTGCACGAGACCCCCAGACCCCCATACTGCAGACCAAATATCGTACAAGGGCTGTGACTTGCAAAAGTACTGCAGAGCAGGAGGCCGAGGAGCTTGAGAAACTGCAACAATACAAATTCAAAGCACGGGAACTTG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TPX2(72119) , Tpx2(72119)