EMU046431
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zbp1
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CACCCTGAGGGAGACACAGTCCAGACAGTCCACATCAAATCCTGCTTTCTAGAGGACGCCACCATTGGTAACGGCAACAAGATGACCATCCACCTTAGGTCAAAGGGTGAAGTCATGGAGTCTGGAGACAGTGAAGAGCCGAAGAAGGAAGACACAGGTACAAGCTCTGAAGCCACTCCACCCAGAAGCTGCCAGCACACGCCCAGTGACTCCATGCTGCCCACCTCTGAGCTGAGAGCTATGGCTCTGGGAGACAGTAGCCCCCAGACCACAGAACCTGTGCTTAGAGAGCATGAAGTCCAGGACATAGAAAGCTCTCAAGACACAGGACTGAGCAAGCAATGAAGCTGTGGGACCATAGGCTGACCCCTCTGCCACTATAAGTCAAATCAACCTTTCCTGCC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ZBP1(58203) , Zbp1(58203)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1