EMU046381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rhno1
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TTGATGCCTCCCAAAAAGAGACGCAGACAGTCCCAGAAAGCCCAGCTGCTGTTCCACCAACAGCCACTGGAGGGCCCCAAACACCACTATGAATCTTGCCAGCAGCCCATTACCCACACTGTTCAGGTGCCCAGCAAGCCCATTGATCAGAGCACCGTCACTTCCTGGGTGTCACCCCAGTTTGATAGAGCAGCGGAAAGCCGGTTTCTGATACACTGGAAGCCTCACCGAGACCAGGCAAGGCGCCCAACTCGGAGATCTACCTGCAAGTTTCCACGTCTAACCTTTGAGAGTCCACAGTCTTCCAGTTCAGAGACGTTGTTGCTATCCAACCGAGTGCAGCCCCAGAACTCAGAAAAGGACCCACCCAGAAGGCCTTTAGTGCCATTGTTCAGTCCCCAGAG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... RHNO1(72440) , 5930416I19Rik(72440)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 2