EMU036191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abce1
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AATGCTTGCTGGAAGGCTTAAACCAGATGAAGGAGGAGAAGTGCCAGTTCTAAATGTCAGTTATAAGCCACAGAAAATCAGTCCCAAATCAACAGGAAGTGTTCGCCAGTTACTGCATGAAAAGATCAGAGATGCTTACACGCATCCGCAGTTTGTGACTGATGTAATGAAGCCCCTACAGATTGAAAACATCATTGACCAAGAGGTACAGACATTGTCTGGTGGTGAACTTCAGCGAGTAGCTTTAGCTCTTTGTTTGGGCAAACCTGCTGACGTCTATTTGATTGATGAACCTTCTGCATATTTGGATTCTGAGCAAAGATTAATGGCAGCTCGGGTCGTCAAACGTTTCATTCTCCATGCAAAGAAGACAGCTTTTGTTGTAGAACATGACTTCATCATGGCCACCTATCTAGCAGATCGCGTCATCGTTTTTGATGGTGTTCCATCAAAGAACACAGTTGCAAACAGTCCTCAGACTCTTTTGGCTGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ABCE1(24015) , Abce1(24015)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU036191-50UG | 4061828271092 |
EMU036191-20UG | 4061828496358 |