EMU009731
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppm1g
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTGGAATGGAAGGCAAAGAAGAGCCTGGTTCTGACAGTGGCACAACAGCGGTGGTGGCTCTGATCAGAGGGAAGCAGTTGATTGTGGCCAATGCAGGAGACTCTCGCTGTGTGGTGTCCGAGGCTGGCAAAGCTTTAGATATGTCCTATGACCACAAACCAGAGGATGAAGTGGAGCTGGCACGCATCAAGAATGCTGGTGGCAAGGTCACCATGGATGGACGAGTCAATGGAGGCCTCAACCTCTCCAGGGCCATTGGAGACCACTTCTACAAGAGAAACAAAAACTTGCCACCCCAGGAACAGATGATTTCTGCCCTTCCTGACATCAAGGTGCTGACTCTCACTGATGACCATGAATTCATGGTCATTGCTTGTGACGGCATCTGGAATGTGATGAGCAGCCAGGAGGTTGTAG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PPM1G(14208) , Ppm1g(14208)