EMU009701
MISSION® esiRNA
targeting mouse Luc7l2
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGATCTTGGAGAATGCTTGAAAGTCCATGACCTGGCTTTAAGAGCAGATTATGAAATTGCGTCCAAAGAACAAGACTTTTTCTTTGAACTTGATGCCATGGATCATCTGCAGTCATTCATTGCAGATTGTGATAGAAGAACAGAAGTATCTAAGAAAAGACTAGCAGAAACTCAAGAAGAGATAAGTGCTGAAGTGGCTGCAAAGGCAGAGCGTGTTCATGAGTTAAATGAGGAAATAGGCAAGTTGTTGGCCAAAGTGGAACAACTAGGAGCTGAAGGAAATGTGGAAGAATCTCAGAAAGTCATGGATGAAGTCGAGAAAGCACGGGCAAAGAAAAGAGAAGCAGAGGAAGTTTATCGGAACTCTATGCCAGCTTCCAGCTTCCAGCAGCAGAAACTTCGTGTCTGCGAGGTCT
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... LUC7L2(192196) , Luc7l2(192196)