EHU217591
MISSION® esiRNA
targeting human C6ORF136
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GCCTTCACACTCACCTCCAACGCCTGTGAAGAAGCTGCTAGTGGGAGCCCTGGTGGCCCTGGGGCTGTCAGAGCCAGAACCTGACTTAAACCTGTGTTCCAAGCCCTGATCCTTGACCTTGGAGTGGAGGCAGCACTGAAGACTGCTACGCCCAAGAGAAGGAGGTGGAGGCAGCCAAGAATCTCAGGAGCCAGCTTCCTCTCCTCGTTTCTCTCCTTCCTTCCTTTCCATCTCATGCTGTGTAAAGCTGCTGTGTAATTT
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... C6ORF136(221545) , AL845353.9()
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)