EHU115921
MISSION® esiRNA
targeting human YME1L1
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TCTAATGGGGCCTGAAAGAAGAAGTGTGGAAATTGATAACAAAAACAAAACCATCACAGCATATCATGAATCTGGTCATGCCATTATTGCATATTACACAAAAGATGCAATGCCTATCAACAAAGCTACAATCATGCCACGGGGGCCAACACTTGGACATGTGTCCCTGTTACCTGAGAATGACAGATGGAATGAAACTAGAGCCCAGCTGCTTGCACAAATGGATGTTAGTATGGGAGGAAGAGTGGCAGAGGAGCTTATATTTGGAACCGACCATATTACAACAGGTGCTTCCAGTGATTTTGATAATGCCACTAAAATAGCAAAGCGGATGGTTACCAAATTTGGAATGAGTGAAAAGCTTGGAGTTATGACCTACAGTGATACAGGGAAACTAAGTCCAGAAACCCAATCTGCCATCGAACAAGA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... YME1L1(10730) , YME1L1(10730)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1