EHU029871
MISSION® esiRNA
targeting human PFKFB4
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AGTGATGAGGCTACGGAGGACTTCATGAGGCGCATTGAGTGCTATGAGAACTCCTACGAGTCGCTAGATGAGGACCTGGATAGGGACCTGTCCTATATCAAGATCATGGATGTGGGCCAGAGCTACGTGGTGAACCGTGTGGCTGACCACATCCAGAGCCGCATCGTATATTACCTCATGAACATCCACGTGACCCCCCGCTCCATCTACCTCTGCCGGCACGGGGAGAGCGAGCTCAACCTCAAGGGCCGGATTGGCGGGGACCCAGGACTGTCCCCTCGGGGCAGGGAGTTTGCCAAGAGTCTAGCCCAGTTCATCAGTGACCAAAATATCAAGGATCTGAAGGTCTGGACAAGCCAGATGAAGAGGACAATCCAGACGGCTGAGGCACTGGGTGTGCCCTATGAACAGTGGA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PFKFB4(5210) , PFKFB4(5210)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1